(S)-2-Phenylpyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932248-1G OR932248-250MG
APOSOR932248-1GEA 458 CHF
APOSOR932248-1G APOSOR932248-250MG
(S)-2-Phenylpyrrolidine 95%
(S)-2-Phenylpyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₃N
MW: 147,217 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06762549
CAS-Nummer: 59347-91-0