Ethyl 4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932165-5G
APOSOR932165-5GEA 92.3 CHF
APOSOR932165-5G
Ethyl 4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl 4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,221 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01314279
CAS-Nummer: 52980-28-6