5-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932091-1G OR932091-250MG
APOSOR932091-1GEA 479 CHF
APOSOR932091-1G APOSOR932091-250MG
5-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₇H₉ClN₂O
MW: 172,612 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788964
CAS-Nummer: 128564-56-7