(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932073-1G
OR932073-250MG
APOSOR932073-1GEA
140
CHF
APOSOR932073-1G
APOSOR932073-250MG
(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
Formel:
C₉H₉ClN₂O MW: 196,634 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01073117 CAS-Nummer: 331949-55-4 |