(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR932063-1G OR932063-250MG
APOSOR932063-1GEA 216 CHF
APOSOR932063-1G APOSOR932063-250MG
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 95%
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₀ClN·ClH
MW: 192,086 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11101198
CAS-Nummer: 1167414-92-7