Methyl benzooxazol-2-yl-acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931958-1G
OR931958-250MG
APOSOR931958-1GEA
923
CHF
APOSOR931958-1G
APOSOR931958-250MG
Methyl benzooxazol-2-yl-acetate 95%
Methyl benzooxazol-2-yl-acetate
Formel:
C₁₀H₉NO₃ MW: 191,183 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11506177 CAS-Nummer: 75762-23-1 |