(2-Chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-cyclopropyl-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-N-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-amine
OR931917-1G
APOSOR931917-1GEA 620 CHF
APOSOR931917-1G
(2-Chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-cyclopropyl-amine 95%
(2-Chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-cyclopropyl-amine
Formel: C₈H₁₀ClN₃
MW: 183,638 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16767268
CAS-Nummer: 1250038-98-2