tert-Butylboronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9319-1G
OR9319-5G
APOSOR9319-1GEA
26.2
CHF
APOSOR9319-1G
APOSOR9319-5G
tert-Butylboronic acid, pinacol ester 97%
tert-Butylboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₀H₂₁BO₂ Dichte: 0,87 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06657801 CAS-Nummer: 99810-76-1 |