Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931800-1G
APOSOR931800-1GEA
133
CHF
APOSOR931800-1G
Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate 95%
Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate
Formel:
C₉H₈N₂O₂ MW: 176,172 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16038776 CAS-Nummer: 159847-80-0 |