4-Bromo-5-methylisoxazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR931756-1G
OR931756-250MG
OR931756-5G
APOSOR931756-1GEA
255
CHF
APOSOR931756-1G
APOSOR931756-250MG
APOSOR931756-5G
4-Bromo-5-methylisoxazole 96%
4-Bromo-5-methylisoxazole
Formel:
C₄H₄BrNO MW: 161,985 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD13689016 CAS-Nummer: 7064-37-1 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)