1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931708-1G
OR931708-250MG
APOSOR931708-1GEA
191
CHF
APOSOR931708-1G
APOSOR931708-250MG
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde 95%
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₃NO MW: 175,227 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03180300 CAS-Nummer: 493-50-5 |