3-Formyl-1H-indole-6-carbonitrile ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931695-5G
APOSOR931695-5GEA 165 CHF
APOSOR931695-5G
3-Formyl-1H-indole-6-carbonitrile ≥98%
3-Formyl-1H-indole-6-carbonitrile
Formel: C₁₀H₆N₂O
MW: 170,167 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06657155
CAS-Nummer: 83783-33-9