3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931608-1G OR931608-250MG
APOSOR931608-1GEA 479 CHF
APOSOR931608-1G APOSOR931608-250MG
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₅NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059975
CAS-Nummer: 915924-91-3