2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR931550-1G
OR931550-250MG
OR931550-5G
APOSOR931550-1GEA
129
CHF
APOSOR931550-1G
APOSOR931550-250MG
APOSOR931550-5G
2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride 95%
2-Chloro-5-cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
Formel:
C₇H₃Cl₂NO₂S MW: 236,075 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18392427 CAS-Nummer: 942199-56-6 UN: 1759 ADR: 8,III |