tert-Butyl but-3-yn-1-ylcarbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931520-1G
APOSOR931520-1GEA
71.5
CHF
APOSOR931520-1G
tert-Butyl but-3-yn-1-ylcarbamate 95%
tert-Butyl but-3-yn-1-ylcarbamate
Formel:
C₉H₁₅NO₂ MW: 169,221 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10698150 CAS-Nummer: 149990-27-2 |