2,5-Dichloro-4-methoxypyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931505-1G OR931505-250MG
APOSOR931505-1GEA 50.6 CHF
APOSOR931505-1G APOSOR931505-250MG
2,5-Dichloro-4-methoxypyridine 97%
2,5-Dichloro-4-methoxypyridine
Formel: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178.016 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185541
CAS-Nummer: 1122090-95-2