2-(Chloromethyl)phenylacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-(Chloromethyl)phenyl)acetic acid
OR931497-1G OR931497-5G
APOSOR931497-1GEA 81.9 CHF
APOSOR931497-1G APOSOR931497-5G
2-(Chloromethyl)phenylacetic acid 95%
2-(Chloromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₉ClO₂
MW: 184.62 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200800
CAS-Nummer: 95335-46-9