3-(2-Cyanopropan-2-yl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931459-1G OR931459-250MG
APOSOR931459-1GEA 105 CHF
APOSOR931459-1G APOSOR931459-250MG
3-(2-Cyanopropan-2-yl)benzoic acid 95%
3-(2-Cyanopropan-2-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19694856
CAS-Nummer: 872091-00-4