6-Bromo-L-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(6-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(6-Br)-OH
OR931390-1G OR931390-250MG
APOSOR931390-1GEA 316 CHF
APOSOR931390-1G APOSOR931390-250MG
6-Bromo-L-tryptophan 97%
6-Bromo-L-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
MW: 283,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17214433
CAS-Nummer: 52448-17-6