3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931387-1G
OR931387-250MG
APOSOR931387-1GEA
993
CHF
APOSOR931387-1G
APOSOR931387-250MG
3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine
Formel:
C₆H₆ClNO₂ MW: 159.57 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13190369 CAS-Nummer: 1196157-30-8 |