6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931294-1G OR931294-250MG
APOSOR931294-1GEA 181 CHF
APOSOR931294-1G APOSOR931294-250MG
6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆N₂O₂
MW: 186.167 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09954938
CAS-Nummer: 174500-88-0