4-Chloroquinolin-8-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931277-1G OR931277-5G
APOSOR931277-1GEA 99.3 CHF
APOSOR931277-1G APOSOR931277-5G
4-Chloroquinolin-8-amine 95%
4-Chloroquinolin-8-amine
Formel: C₉H₇ClN₂
MW: 178,618 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18448245
CAS-Nummer: 81764-16-1