Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931255-25G
OR931255-5G
APOSOR931255-25GEA
509
CHF
APOSOR931255-25G
APOSOR931255-5G
Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12756023 CAS-Nummer: 51940-63-7 |