5-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931210-1G OR931210-250MG
APOSOR931210-1GEA 923 CHF
APOSOR931210-1G APOSOR931210-250MG
5-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester 95%
5-Cyano-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
Formel: C₈H₆N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07367902
CAS-Nummer: 106726-82-3