1-Methyl-4-nitro-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931193-1G OR931193-250MG
APOSOR931193-1GEA 323 CHF
APOSOR931193-1G APOSOR931193-250MG
1-Methyl-4-nitro-1H-indole 95%
1-Methyl-4-nitro-1H-indole
Formel: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08236728
CAS-Nummer: 91482-63-2