2-Chloro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931181-1G
APOSOR931181-1GEA 158 CHF
APOSOR931181-1G
2-Chloro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride 95%
2-Chloro-1-(pyridin-3-yl)ethanone hydrochloride
Formel: C₇H₆ClNO·ClH
MW: 192,043 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09033889
CAS-Nummer: 61889-48-3