4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931169-1G OR931169-250MG
APOSOR931169-1GEA 854 CHF
APOSOR931169-1G APOSOR931169-250MG
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formel: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,559 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16556147
CAS-Nummer: 1050642-24-4