6-Chloroquinazolin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931131-1G
OR931131-250MG
APOSOR931131-1GEA
1010
CHF
APOSOR931131-1G
APOSOR931131-250MG
6-Chloroquinazolin-2-amine 95%
6-Chloroquinazolin-2-amine
Formel:
C₈H₆ClN₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368133 CAS-Nummer: 20028-71-1 |