2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR931100-1G OR931100-250MG
APOSOR931100-1GEA 776 CHF
APOSOR931100-1G APOSOR931100-250MG
2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile 95%
2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Formel: C₁₁H₁₀N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972089
CAS-Nummer: 858232-97-0