1-(2-Chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930991-5G
APOSOR930991-5GEA 191 CHF
APOSOR930991-5G
1-(2-Chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride 95%
1-(2-Chloroethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride
Formel: C₇H₁₅ClN₂·ClH
MW: 199,121 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12031872
CAS-Nummer: 126055-32-1