3-(Nitromethyl)cyclopentanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930987-1G
OR930987-250MG
APOSOR930987-1GEA
1060
CHF
APOSOR930987-1G
APOSOR930987-250MG
3-(Nitromethyl)cyclopentanone 95%
3-(Nitromethyl)cyclopentanone
Formel:
C₆H₉NO₃ MW: 143,141 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847689 CAS-Nummer: 81266-47-9 |