3-Chloro-5-nitrophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR930959-1G OR930959-5G
APOSOR930959-1GEA 36.1 CHF
APOSOR930959-1G APOSOR930959-5G
3-Chloro-5-nitrophenol 95%
3-Chloro-5-nitrophenol
Formel: C₆H₄ClNO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15976952
CAS-Nummer: 618-63-3
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III