2-Chloro-5-furan-2-yl-pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930897-1G
OR930897-250MG
APOSOR930897-1GEA
645
CHF
APOSOR930897-1G
APOSOR930897-250MG
2-Chloro-5-furan-2-yl-pyrazine 95%
2-Chloro-5-furan-2-yl-pyrazine
Formel:
C₈H₅ClN₂O MW: 180,591 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09033268 CAS-Nummer: 82619-63-4 |