5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930848-1G OR930848-5G
APOSOR930848-1GEA 163 CHF
APOSOR930848-1G APOSOR930848-5G
5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Formel: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,241 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864592
CAS-Nummer: 219921-68-3