(1S,2S)-N1,N1-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930741-5G
APOSOR930741-5GEA
74.9
CHF
APOSOR930741-5G
(1S,2S)-N1,N1-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine 95%
(1S,2S)-N1,N1-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formel:
C₈H₁₈N₂ MW: 142,242 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09952017 CAS-Nummer: 894493-95-9 |