2-(Fur-2-yl)benzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
[2-(Fur-2-yl)phenyl]methanol
OR9307-1G
OR9307-250MG
OR9307-5G
APOSOR9307-1GEA
179
CHF
APOSOR9307-1G
APOSOR9307-250MG
APOSOR9307-5G
2-(Fur-2-yl)benzyl alcohol 97%
2-(Fur-2-yl)benzyl alcohol
Formel:
C₁₁H₁₀O₂ Melting Pt: 85…86.5 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06203101 CAS-Nummer: 139697-88-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |