4-[Ethyl(methyl)amino]benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930677-1G OR930677-250MG
APOSOR930677-1GEA 479 CHF
APOSOR930677-1G APOSOR930677-250MG
4-[Ethyl(methyl)amino]benzaldehyde 95%
4-[Ethyl(methyl)amino]benzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₃NO
MW: 163.216 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864610
CAS-Nummer: 64693-47-6