Methyl 2-(cyclopentylamino)acetate hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930493-1G OR930493-5G
APOSOR930493-1GEA 0 CHF
APOSOR930493-1G APOSOR930493-5G
Methyl 2-(cyclopentylamino)acetate hydrochloride 95%
Methyl 2-(cyclopentylamino)acetate hydrochloride
Formel: C₈H₁₅NO₂·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15071418
CAS-Nummer: 195877-46-4