2-Amino-3-bromobenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR930475-1G OR930475-5G
APOSOR930475-1GEA 59.2 CHF
APOSOR930475-1G APOSOR930475-5G
2-Amino-3-bromobenzaldehyde 98%
2-Amino-3-bromobenzaldehyde
Formel: C₇H₆BrNO
MW: 200.033 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18389339
CAS-Nummer: 145123-24-6