(S)-1-Methoxy-3-phenyl-2-propylamine 90%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930429-1G OR930429-5G
APOSOR930429-1GEA 297 CHF
APOSOR930429-1G APOSOR930429-5G
(S)-1-Methoxy-3-phenyl-2-propylamine 90%
(S)-1-Methoxy-3-phenyl-2-propylamine
Formel: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,232 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318301
CAS-Nummer: 64715-80-6