Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930427-1G OR930427-5G OR930427-250MG
APOSOR930427-1GEA 671 CHF
APOSOR930427-1G APOSOR930427-5G APOSOR930427-250MG
Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,193 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16660980
CAS-Nummer: 773136-70-2