5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR930421-1G OR930421-250MG
APOSOR930421-1GEA 90.5 CHF
APOSOR930421-1G APOSOR930421-250MG
5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1H-indole-7-carboxylic acid
Formel: C₉H₆BrNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11845481
CAS-Nummer: 860624-90-4