2,4-Diethylpyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930392-1G OR930392-250MG
APOSOR930392-1GEA 905 CHF
APOSOR930392-1G APOSOR930392-250MG
2,4-Diethylpyrimidine 95%
2,4-Diethylpyrimidine
Formel: C₈H₁₂N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22423156
CAS-Nummer: 857990-28-4