3-Bromo-4,5-dimethylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930390-1G OR930390-250MG
APOSOR930390-1GEA 289 CHF
APOSOR930390-1G APOSOR930390-250MG
3-Bromo-4,5-dimethylpyridine 97%
3-Bromo-4,5-dimethylpyridine
Formel: C₇H₈BrN
MW: 186.049 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11656269
CAS-Nummer: 27063-98-5