6-Chloro-N-methyl-3-pyridinamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Chloro-N-methylpyridin-3-amine
OR930363-1G
OR930363-250MG
APOSOR930363-1GEA
135
CHF
APOSOR930363-1G
APOSOR930363-250MG
6-Chloro-N-methyl-3-pyridinamine 97%
6-Chloro-N-methyl-3-pyridinamine
Formel:
C₆H₇ClN₂ MW: 142.586 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10697831 CAS-Nummer: 120739-84-6 |