2-Ethylindole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Ethyl-1H-indole
OR930314-1G
OR930314-5G
APOSOR930314-1GEA
128
CHF
APOSOR930314-1G
APOSOR930314-5G
2-Ethylindole 97%
2-Ethylindole
Formel:
C₁₀H₁₁N MW: 145,201 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049343 CAS-Nummer: 3484-18-2 |