1-Bromoethyl acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930288-100G
APOSOR930288-100GEA
200
CHF
APOSOR930288-100G
1-Bromoethyl acetate 95%
1-Bromoethyl acetate
Formel:
C₄H₇BrO₂ MW: 167,001 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08061392 CAS-Nummer: 40258-78-4 |