2-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930248-1G
OR930248-250MG
APOSOR930248-1GEA
602
CHF
APOSOR930248-1G
APOSOR930248-250MG
2-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)acetonitrile 95%
2-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)acetonitrile
Formel:
C₉H₈N₂O₃ MW: 192,171 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11118823 CAS-Nummer: 56245-07-9 |