2-(Sec-butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930245-1G
OR930245-5G
APOSOR930245-1GEA
201
CHF
APOSOR930245-1G
APOSOR930245-5G
2-(Sec-butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Sec-butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel:
C₉H₁₂N₂OS MW: 196,269 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08752993 CAS-Nummer: 915920-24-0 |