N-(2-Hydroxypropyl)benzamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR930200-1G
OR930200-250MG
APOSOR930200-1GEA
1040
CHF
APOSOR930200-1G
APOSOR930200-250MG
N-(2-Hydroxypropyl)benzamide 95%
N-(2-Hydroxypropyl)benzamide
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179.216 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00464672 CAS-Nummer: 23054-66-2 |